6-Bromo-4-methylpyridin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-6-bromo-4-methylpyridine
OR46205-1G OR46205-5G OR46205-10G
APOSOR46205-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46205-1G APOSOR46205-5G APOSOR46205-10G
6-Bromo-4-methylpyridin-2-amine
6-Bromo-4-methylpyridin-2-amine
Formula: C₆H₇BrN₂
MW: 187,05 g/mol
Pto. de fusión: 115…116 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11036206
Núm. CAS: 73895-98-4