4-Amino-3-bromo-2-cloropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Bromo-2-chloro-4-pyridylamine, 3-Bromo-2-chloropyridin-4-amine, 3-Bromo-2-chloro-4-pyridinamine
OR46206-25G OR46206-5G
APOSOR46206-25GEA 473 EUR
APOSOR46206-25G APOSOR46206-5G
4-Amino-3-bromo-2-cloropiridina
4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
Formula: C₅H₄BrClN₂
MW: 207,46 g/mol
Pto. de fusión: 148…153 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09263478
Núm. CAS: 215364-85-5