5-Metoxibenzofurano
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46210-1G OR46210-5G
APOSOR46210-1GEA 58 EUR
APOSOR46210-1G APOSOR46210-5G
5-Metoxibenzofurano
5-Metoxibenzofurano
Formula: C₉H₈O₂
Pto. Ebullición: 123 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 31…33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079770
Núm. CAS: 13391-28-1