1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46211-25G OR46211-5G
APOSOR46211-25GEA 149 EUR
APOSOR46211-25G APOSOR46211-5G
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride 97%
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
Formula: C₂₇H₃₇ClN₂
Pto. de fusión: 278 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684545
Núm. CAS: 250285-32-6