2-Aminopyridin-4-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR46212-25G OR46212-100G
APOSOR46212-25GEA 78.3 EUR
APOSOR46212-25G APOSOR46212-100G
2-Aminopyridin-4-ol 95%
2-Aminopyridin-4-ol
Formula: C₅H₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114161
Núm. CAS: 33631-05-9