Alcohol 4-etoxibencílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Ethoxyphenyl)methanol
OR46213-10G OR46213-50G OR46213-100G
APOSOR46213-10GEA 33.5 EUR
APOSOR46213-10G APOSOR46213-50G APOSOR46213-100G
Alcohol 4-etoxibencílico 98%
Alcohol 4-etoxibencílico
Formula: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Pto. Ebullición: 272…274 °C
Pto. de fusión: 32…34 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004655
Núm. CAS: 6214-44-4
EINECS: 228-283-8