2-Hidroxi-2-metilpropionato de etilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR46219-100G OR46219-25G
APOSOR46219-100GEA 0 EUR
APOSOR46219-100G APOSOR46219-25G
2-Hidroxi-2-metilpropionato de etilo 98%
2-Hidroxi-2-metilpropionato de etilo
Formula: C₆H₁₂O₃
MW: 132.16 g/mol
Pto. Ebullición: 149…151 °C
Densidad: 0.965 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004458
Núm. CAS: 80-55-7