1,2,4-Trimetoxibenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4622-100G OR4622-10G OR4622-50G
APOSOR4622-100GEA 63.8 EUR
APOSOR4622-100G APOSOR4622-10G APOSOR4622-50G
1,2,4-Trimetoxibenceno 98%
1,2,4-Trimetoxibenceno
Formula: C₉H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 247 °C
Densidad: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008360
Núm. CAS: 135-77-3
EINECS: 205-219-7