5-Bromo-2-iodoanísol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromo-1-iodo-2-methoxybenzene
OR46223-1G
OR46223-25G
OR46223-5G
APOSOR46223-1GEA
34.8
EUR
APOSOR46223-1G
APOSOR46223-25G
APOSOR46223-5G
5-Bromo-2-iodoanísol 97%
5-Bromo-2-iodoanísol
Formula:
C₇H₆BrIO MW: 312,9300 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11847482 Núm. CAS: 791642-68-7 |