3H-Imidazo[4,5-c]pyridine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46225-1G OR46225-5G OR46225-25G
APOSOR46225-1GEA 29 EUR
APOSOR46225-1G APOSOR46225-5G APOSOR46225-25G
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine 96%
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine
Formula: C₆H₅N₃
Pto. de fusión: 168…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051808
Núm. CAS: 272-97-9