1-Bromo-3,5-dimetoxibenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR46227-100G
OR46227-25G
APOSOR46227-100GEA
108
EUR
APOSOR46227-100G
APOSOR46227-25G
1-Bromo-3,5-dimetoxibenceno 97%
1-Bromo-3,5-dimetoxibenceno
Formula:
C₈H₉BrO₂ Pto. de fusión: 62…67 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06200685 Núm. CAS: 20469-65-2 |