(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4623-5G OR4623-25G
APOSOR4623-5GEA 59.9 EUR
APOSOR4623-5G APOSOR4623-25G
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formula: C₁₁H₁₆N₂
Pto. Ebullición: 100…105 °C/3mmHg
Densidad: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082766
Núm. CAS: 114715-38-7
UN: 2735
ADR: 8,III