2,4-Dihidroxibenzoato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46230-100G OR46230-25G OR46230-500G
APOSOR46230-100GEA 72.5 EUR
APOSOR46230-100G APOSOR46230-25G APOSOR46230-500G
2,4-Dihidroxibenzoato de metilo
2,4-Dihidroxibenzoato de metilo
Formula: C₈H₈O₄
Pto. de fusión: 116…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002276
Núm. CAS: 2150-47-2