2,2'-Dibromoacetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Bromophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-bromophenyl)ethanone
OR46231-5G
APOSOR46231-5GEA
0
EUR
APOSOR46231-5G
2,2'-Dibromoacetophenone 97%
2,2'-Dibromoacetophenone
Formula:
C₈H₆Br₂O MW: 277,9406 g/mol Pto. Ebullición: 90…92 °C/0,02mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00044660 Núm. CAS: 49851-55-0 UN: 3265 ADR: 8,II |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)