2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid amide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46232-1G OR46232-5G OR46232-250MG
APOSOR46232-1GEA 0 EUR
APOSOR46232-1G APOSOR46232-5G APOSOR46232-250MG
2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid amide 95%
2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid amide
Formula: C₅H₃Cl₂N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16658133
Núm. CAS: 1240390-28-6