N,O-Di-boc-hydroxylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46242-1G OR46242-25G OR46242-5G
APOSOR46242-1GEA 61.1 EUR
APOSOR46242-1G APOSOR46242-25G APOSOR46242-5G
N,O-Di-boc-hydroxylamine
N,O-Di-boc-hydroxylamine
Formula: C₁₀H₁₉NO₅
Pto. de fusión: 67…70 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00034797
Núm. CAS: 85006-25-3
EINECS: 285-055-0