2-Chloro-5-methylpyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46244-25G OR46244-5G
APOSOR46244-25GEA 72.5 EUR
APOSOR46244-25G APOSOR46244-5G
2-Chloro-5-methylpyrimidine 98%
2-Chloro-5-methylpyrimidine
Formula: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Pto. de fusión: 89…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09260903
Núm. CAS: 22536-61-4