1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-ylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-amine, 3-Amino-1,5-dimethyl-1H-pyrazole
OR46245-5G
APOSOR46245-5GEA 157 EUR
APOSOR46245-5G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-ylamine
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-ylamine
Formula: C₅H₉N₃
MW: 111,15 g/mol
Pto. Ebullición: 98 °C/3mmHg
Pto. de fusión: 65…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04970041
Núm. CAS: 35100-92-6