Pirazol-3-carbaldehido 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR46247-100G OR46247-25G OR46247-5G OR46247-1G
APOSOR46247-100GEA 224 EUR
APOSOR46247-100G APOSOR46247-25G APOSOR46247-5G APOSOR46247-1G
Pirazol-3-carbaldehido 97%
Pirazol-3-carbaldehido
Formula: C₄H₄N₂O
Pto. de fusión: 149…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00129925
Núm. CAS: 3920-50-1