(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, (S)-(+)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
OR4625-25G
APOSOR4625-25GEA 128 EUR
APOSOR4625-25G
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 97%
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formula: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788748
Núm. CAS: 104641-59-0