Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR46250-1G OR46250-5G
APOSOR46250-1GEA 87 EUR
APOSOR46250-1G APOSOR46250-5G
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride 95%
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride
Formula: C₄H₆Cl₂N₂Pd
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013122
Núm. CAS: 14592-56-4
EINECS: 238-637-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III