(-)-Corey lactone benzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46255-1G OR46255-5G
APOSOR46255-1GEA 79.9 EUR
APOSOR46255-1G APOSOR46255-5G
(-)-Corey lactone benzoate 98%
(-)-Corey lactone benzoate
Formula: C₁₅H₁₆O₅
Pto. de fusión: 120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00674102
Núm. CAS: 39746-00-4