2,6-Diethynylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46259-1G OR46259-5G OR46259-10G
APOSOR46259-1GEA 81.2 EUR
APOSOR46259-1G APOSOR46259-5G APOSOR46259-10G
2,6-Diethynylpyridine 98%
2,6-Diethynylpyridine
Formula: C₉H₅N
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09039127
Núm. CAS: 75867-46-8