(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4626-10G OR4626-25G
APOSOR4626-10GEA 152 EUR
APOSOR4626-10G APOSOR4626-25G
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formula: C₅H₁₁NO
Pto. Ebullición: 103…106 °C/35mmHg
Densidad: 0,921 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788747
Núm. CAS: 104641-60-3