(S)-(-)-Hidroxipirrolidina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4627-1G OR4627-5G OR4627-25G
APOSOR4627-1GEA 31.9 EUR
APOSOR4627-1G APOSOR4627-5G APOSOR4627-25G
(S)-(-)-Hidroxipirrolidina 97%
(S)-(-)-Hidroxipirrolidina
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formula: C₄H₉NO
Pto. Ebullición: 108…110 °C/8mmHg
Pto. de fusión: 15 °C
Densidad: 1,048 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00192426
Núm. CAS: 100243-39-8