(R)-(+)-Hidroxipirrolidina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-Pyrrolidin-3-ol, (R)-(+)-3-Pyrrolidinol, (R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidine
OR4628-1G OR4628-5G OR4628-250MG
APOSOR4628-1GEA 23.2 EUR
APOSOR4628-1G APOSOR4628-5G APOSOR4628-250MG
(R)-(+)-Hidroxipirrolidina
(R)-(+)-Hidroxipirrolidina
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formula: C₄H₉NO
Pto. Ebullición: 215…216 °C
Pto. de fusión: 15 °C
Densidad: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145220
Núm. CAS: 2799-21-5