(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4629-1G OR4629-5G
APOSOR4629-1GEA 74.1 EUR
APOSOR4629-1G APOSOR4629-5G
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Formula: C₆H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 160…164 °C
Densidad: 0,899 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191348
Núm. CAS: 132883-44-4
UN: 2734
ADR: 8+3,II