(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: (S)-tert-Butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, (3S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine

OR4636-25G OR4636-5G OR4636-100G
APOSOR4636-25GEA 88.6 EUR
APOSOR4636-25G APOSOR4636-5G APOSOR4636-100G
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,26 g/mol
Pto. de fusión: 76…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143194
Núm. CAS: 122536-76-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR