(3R)-(+)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3R)-(+)-3-(Boc-amino)pyrrolidine, (R)-tert-Butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate
OR4642-5G
APOSOR4642-5GEA 21.9 EUR
APOSOR4642-5G
(3R)-(+)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 98%
(3R)-(+)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,26 g/mol
Pto. de fusión: 50…54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143191
Núm. CAS: 122536-77-0