6-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ona
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR4643-1G
OR4643-5G
APOSOR4643-1GEA
183
EUR
APOSOR4643-1G
APOSOR4643-5G
6-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ona
6-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ona
Formula:
C₁₁H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 114…116 °C/0,2mmHg Pto. de fusión: 30…37 °C Pto. de inflamación: >113 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00001729 Núm. CAS: 2472-22-2 EINECS: 219-592-9 |