4-Perhydroazepinone hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Azepanone hydrochloride, Hexahydro-4-azepinone hydrochloride
OR4647-1G OR4647-5G
APOSOR4647-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4647-1G APOSOR4647-5G
4-Perhydroazepinone hydrochloride
4-Perhydroazepinone hydrochloride
Formula: C₆H₁₂ClNO
Pto. de fusión: 176…181 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02183487
Núm. CAS: 50492-22-3