4-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-[(Trimethylsilyl)oxy]benzaldehyde
OR4648-25G
APOSOR4648-25GEA 85.7 EUR
APOSOR4648-25G
4-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde 97%
4-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₄O₂Si
MW: 194,3025 g/mol
Pto. Ebullición: 83…84 °C/3mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00040723
Núm. CAS: 1012-12-0