3-Methoxypyridin-4-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-3-methoxypyridine
OR46502-1G OR46502-100MG OR46502-250MG OR46502-500MG
APOSOR46502-1GEA 0 EUR
APOSOR46502-1G APOSOR46502-100MG APOSOR46502-250MG APOSOR46502-500MG
3-Methoxypyridin-4-amine
3-Methoxypyridin-4-amine
Formula: C6H8N2O
MW: 124.14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09991938
Núm. CAS: 52334-90-4