Furan-2,5-diyldimethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46504-10G OR46504-5G OR46504-25G OR46504-100G OR46504-500G
APOSOR46504-10GEA 89.9 EUR
APOSOR46504-10G APOSOR46504-5G APOSOR46504-25G APOSOR46504-100G APOSOR46504-500G
Furan-2,5-diyldimethanol 97%
Furan-2,5-diyldimethanol
Formula: C₆H₈O₃
Pto. Ebullición: 95…120 °C/0,4mmHg
Pto. de fusión: 74…77 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003253
Núm. CAS: 1883-75-6