2,6-Dibromo-4-methylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46507-10G OR46507-1G OR46507-5G
APOSOR46507-10GEA 316 EUR
APOSOR46507-10G APOSOR46507-1G APOSOR46507-5G
2,6-Dibromo-4-methylpyridine
2,6-Dibromo-4-methylpyridine
Formula: C₆H₅Br₂N
Pto. de fusión: 74…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11036225
Núm. CAS: 73112-16-0