Chelidonic acid monohydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Oxo-4H-pyran-2,6-dicarboxylic acid monohydrate, 2,6-Dicarboxy-4-oxo-4H-pyran monohydrate
OR46508-100G OR46508-25G OR46508-5G
APOSOR46508-100GEA 702 EUR
APOSOR46508-100G APOSOR46508-25G APOSOR46508-5G
Chelidonic acid monohydrate
Chelidonic acid monohydrate
Formula: C₇H₄O₆.H₂O
MW: 202,12 g/mol
Pto. de fusión: 265 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149433
Núm. CAS: 6003-94-7