Éter difenílico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR46509-100G OR46509-1KG OR46509-500G
APOSOR46509-100GEA 21.9 EUR
APOSOR46509-100G APOSOR46509-1KG APOSOR46509-500G
Éter difenílico
Éter difenílico
Formula: C₁₂H₁₀O
Pto. Ebullición: 258…260 °C
Pto. de fusión: 25…27 °C
Densidad: 1,073 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003034
Núm. CAS: 101-84-8
EINECS: 202-981-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III