Methyl-6-chloro-5-methoxynicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 6-chloro-5-methoxynicotinate
OR46512-1G OR46512-500MG
APOSOR46512-1GEA 695 EUR
APOSOR46512-1G APOSOR46512-500MG
Methyl-6-chloro-5-methoxynicotinate
Methyl-6-chloro-5-methoxynicotinate
Formula: C₈H₈ClNO₃
MW: 201,61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16659999
Núm. CAS: 915107-31-2