1,5-Dibromo-2,4-dimethylbenzene

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 4,6-Dibromo-m-xylene

OR46516-10G OR46516-25G
APOSOR46516-10GEA 59.6 EUR
APOSOR46516-10G APOSOR46516-25G
1,5-Dibromo-2,4-dimethylbenzene
1,5-Dibromo-2,4-dimethylbenzene
Formula: C₈H₈Br₂
MW: 263,96 g/mol
Pto. de fusión: 71…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00154984
Núm. CAS: 615-87-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR