6-Nitropyridin-2-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-6-nitropyridine
OR46518-1G
APOSOR46518-1GEA 78.3 EUR
APOSOR46518-1G
6-Nitropyridin-2-amine 98%
6-Nitropyridin-2-amine
Formula: C₅H₅N₃O₂
MW: 139,1121 g/mol
Pto. de fusión: 160…164 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114202
Núm. CAS: 14916-63-3