3-Bromotioanisol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-(metiltio)benceno, Sulfuro de 3-bromofenilo y metilo
OR4652-100G OR4652-25G
APOSOR4652-100GEA 161 EUR
APOSOR4652-100G APOSOR4652-25G
3-Bromotioanisol
3-Bromotioanisol
Formula: C₇H₇BrS
MW: 203,1 g/mol
Pto. Ebullición: 124…125 °C/10mmHg
Densidad: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041395
Núm. CAS: 33733-73-2
UN: 3334
ADR: 9,III