1-Metilbencimidazol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Methyl-1H-benzimidazole
OR46520-10G OR46520-25G
APOSOR46520-10GEA 23.2 EUR
APOSOR46520-10G APOSOR46520-25G
1-Metilbencimidazol 98%
1-Metilbencimidazol
Formula: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Pto. Ebullición: 154 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 59…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192275
Núm. CAS: 1632-83-3