2,5-Dicloronicotinato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 2,5-dichloronicotinate
OR46527-1G
OR46527-500MG
APOSOR46527-1GEA
29
EUR
APOSOR46527-1G
APOSOR46527-500MG
2,5-Dicloronicotinato de metilo
2,5-Dicloronicotinato de metilo
Formula:
C₇H₅Cl₂NO₂ MW: 206.03 g/mol Pto. de fusión: 38…40 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03844857 Núm. CAS: 67754-03-4 |