Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-chloro-6-methoxypyridine-4-carboxylate, Methyl 2-chloro-6-methoxyisonicotinate
OR46530-1G OR46530-5G OR46530-25G
APOSOR46530-1GEA 23.2 EUR
APOSOR46530-1G APOSOR46530-5G APOSOR46530-25G
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Formula: C₈H₈ClNO₃
MW: 201,61 g/mol
Pto. de fusión: 97,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173929
Núm. CAS: 42521-10-8