5-(4-Bromophenyl)-4,6-dichloropyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46538-25G OR46538-5G OR46538-1G
APOSOR46538-25GEA 945 EUR
APOSOR46538-25G APOSOR46538-5G APOSOR46538-1G
5-(4-Bromophenyl)-4,6-dichloropyrimidine 98%
5-(4-Bromophenyl)-4,6-dichloropyrimidine
Formula: C₁₀H₅BrCl₂N₂
MW: 303,97 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13151897
Núm. CAS: 146533-41-7