Ácido 6-iodo-o-toluico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46539-1G OR46539-250MG OR46539-5G
APOSOR46539-1GEA 122 EUR
APOSOR46539-1G APOSOR46539-250MG APOSOR46539-5G
Ácido 6-iodo-o-toluico 95%
Ácido 6-iodo-o-toluico
Formula: C₈H₇IO₂
Pto. de fusión: 112…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01310823
Núm. CAS: 54811-50-6