5-Amino-2-metoxipiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4654-25G OR4654-100G
APOSOR4654-25GEA 23.2 EUR
APOSOR4654-25G APOSOR4654-100G
5-Amino-2-metoxipiridina 97%
5-Amino-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Pto. Ebullición: 85…90 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 29…31 °C
Densidad: 1,575 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006264
Núm. CAS: 6628-77-9
EINECS: 229-612-8