2-Bromo-5-iodoaniline 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46544-1G OR46544-250MG OR46544-5G
APOSOR46544-1GEA 0 EUR
APOSOR46544-1G APOSOR46544-250MG APOSOR46544-5G
2-Bromo-5-iodoaniline 96%
2-Bromo-5-iodoaniline
Formula: C₆H₅BrIN
Pto. de fusión: 70…75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16038675
Núm. CAS: 111721-74-5