Hexaketocyclohexane octahydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Cyclohexanehexone octahydrate, Triquinoyl octahydrate, Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexone octahydrate
OR46546-10G OR46546-2G
APOSOR46546-10GEA 280 EUR
APOSOR46546-10G APOSOR46546-2G
Hexaketocyclohexane octahydrate
Hexaketocyclohexane octahydrate
Formula: C₆O₆·8H₂O
MW: 312,18 g/mol
Pto. de fusión: 99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149074
Núm. CAS: 7255-28-9