3-Picolil bromuro bromhidrato 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
OR46547-25G
APOSOR46547-25GEA 106 EUR
APOSOR46547-25G
3-Picolil bromuro bromhidrato 96%
3-Picolil bromuro bromhidrato
Formula: C₆H₇Br₂N
MW: 252,94 g/mol
Pto. de fusión: 150…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01321314
Núm. CAS: 4916-55-6
UN: 3261
ADR: 8,II